Merck
W316814
Sigma-Aldrich
3,4-ヘキサンジオン
≥95%, FG
別名:
ヘキサン-3,4-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2CH2COCOCH2CH3
CAS番号:
分子量:
114.14
FEMA番号:
3168
Beilstein:
1700837
EC Number:
欧州評議会番号:
2255
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.077
NACRES:
NA.21
官能:
caramel; buttery
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.41 (lit.)
bp
131 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
caramel; buttery
SMILES記法
CCC(=O)C(=O)CC
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,4-ヘキサンジオンは蜂蜜 やコーヒーに自然に存在します。バターの味つけにおいてジアセチルの代替品として提案されています。
生物化学的/生理学的作用
1.0%でにおいを感じます。
5 ppmで味覚を感じます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W316814-100G:
W316814-4KG-K:4548173975535
W316814-250G:
W316814-SAMPLE:
W316814-1KG:
W316814-VAR-K:
W316814-4KG:
W316814-250G-K:4548173975528
W316814-1KG-K:4548173975511
W316814-BULK-K:
W316814-100G-K:4548173975504
W316814-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Profiles of volatile compounds and sensory analysis of three blends of coffee: influence of different proportions of Arabica and Robusta and influence of roasting coffee with sugar.
Sanz C, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 82(8), 840-847 (2002)
Flavor and free amino acid composition of lavender and eucalyptus honeys.
Bouseta A, et al.
Journal of Food Science, 61(4), 683-687 (1996)
Stacey E Anderson et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 62, 373-381 (2013-09-07)
Concern has been raised over the association of diacetyl with lung disease clinically resembling bronchiolitis obliterans in food manufacturing workers. This has resulted in the need for identification of alternative chemicals to be used in the manufacturing process. Structurally similar
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30(5), 49-49 (2005)
Elizabeth I Parkinson et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(15), 4635-4643 (2011-07-08)
Carboxylesterases (CE) are ubiquitous enzymes found in both human and animal tissues and are responsible for the metabolism of xenobiotics. This includes numerous natural products, as well as a many clinically used drugs. Hence, the activity of these agents is