About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.4260 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
密度
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; fruity
SMILES記法
CC\C=C\CC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h4-5H,3,6H2,1-2H3/b5-4+
InChI Key
XEAIHUDTEINXFG-SNAWJCMRSA-N
関連するカテゴリー
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W336408-SAMPLE:
W336408-100G-K:4548173977492
W336408-5KG:
W336408-SAMPLE-K:
W336408-1KG:
W336408-BULK-K:
W336408-100G:
W336408-VAR-K:
W336408-5KG-K:
W336408-1KG-K:4548173977508