Merck
W367000
Sigma-Aldrich
2,4-Dodecadienal
natural (US), 10 wt. % in medium chain triglycerides (MCTG)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20O
CAS番号:
分子量:
180.29
FEMA番号:
3670
Beilstein:
1776172
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
由来生物
botanical
品質水準
グレード
Halal
Kosher
natural (US)
濃度
10 wt. % in medium chain triglycerides (MCTG)
密度
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
vegetable
SMILES記法
CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C12H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-12H,2-7H2,1H3/b9-8+,11-10+
InChI Key
QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.0 °F - closed cup
引火点(℃)
93.89 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
W367000-100G-K:
W367000-SAMPLE-K:
W367000-BULK-K:
W367000-VAR-K:
W367000-500G-K:
W367000-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)