About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets requirements for JECFA
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets requirements for JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
161-162 °C (lit.)
密度
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; nutty
SMILES記法
CCc1nc(C)cs1
InChI
1S/C6H9NS/c1-3-6-7-5(2)4-8-6/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
VGRVKVGGUPOCMT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Safe and effective flavoring agent for use in animal feed, provided it is used at recommended levels and guidelines .
- Key aroma compound in chicken soup stock.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W368008-100G:
W368008-BULK-K:
W368008-VAR-K:
W368008-100G-K:4548173979755
W368008-1KG-K:4548173979762
W368008-25G-K:4548173979779
W368008-SAMPLE-K:
W368008-25G:
W368008-1KG:
W368008-SAMPLE:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)