Merck
W380300
Sigma-Aldrich
ウィスキーラクトン
≥98%, FG
別名:
(±)-5-ブチル-4-メチルジヒドロ-2(3H)-フラノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16O2
CAS番号:
分子量:
156.22
FEMA番号:
3803
EC Number:
欧州評議会番号:
10535
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.053
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
詳細
mixture of cis and trans
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.4454 (lit.)
bp
93-94 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
coconut; coumarin; woody; nutty; roasted
SMILES記法
CCCCC1OC(=O)CC1C
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-4-5-8-7(2)6-9(10)11-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
WNVCMFHPRIBNCW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウィスキーラクトンは、(±)-5-ブチル-4-メチルジヒドロ-2(3H)-フラノンの普通名称です。オーク材のたるで熟成させたウィスキーやワインにみられる揮発性芳香族化合物です。 血中のウィスキーラクトンの検出は、定量的ガスクロマトグラフィー質量分析(動的HS–GC–MS)によって、検出限界約1,000μgL-1で行うことができます。
アプリケーション
  • モデルワインにおける HS-SPME-GC-MS および NMR による 3 つのフェノール分画が花、果実、熟成した香りの揮発性に与える影響の調査。: この研究では、モデルワイン中の他の化合物の中でも、さまざまなフェノール分画がウイスキーラクトンの揮発性にどのように影響するかを調べ、ワイン醸造と食品化学にとって貴重な洞察を提供します(Wang et al., 2022)。
  • ヘッドスペース固相マイクロ抽出(HS-SPME)と高解像度ガスクロマトグラフィー-オービトラップ質量分析(GC-Orbitrap-MS)を組み合わせた、非ブドウワイン中の 12 種類のラクトンと 11 種類の揮発性フェノールの正確な測定。: この論文では、非ブドウワイン中のウイスキーラクトンとその他の揮発性化合物を正確に定量する方法について詳しく説明し、さまざまなアルコール飲料の風味プロファイルに関する理解を深めます(Liu et al., 2022)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W380300-100G:4548173910482
W380300-1KG:4548173910499
W380300-SAMPLE:
W380300-BULK:
W380300-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The training level of experts influences their detection thresholds for key wine compounds.
Tempere S, et al.
Chemosensory Perception, 4(3), 99-115 (2011)
Determination of aroma compounds from alcoholic beverages in spiked blood samples by means of dynamic headspace GC?MS.
Schulz K, et al.
Chromatographia, 66(11-12), 879-886 (2007)