Merck
W438700
Sigma-Aldrich
2-Pentylthiophene
≥98%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14S
CAS番号:
分子量:
154.27
FEMA番号:
4387
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
15.096
NACRES:
NA.21
官能:
fatty; meaty
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
組成
May contain triglycerol and tert-Butyl methyl ether
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; meaty
SMILES記法
[s]1c(ccc1)CCCCC
InChI
1S/C9H14S/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
InChI Key
NOYVOSGVFSEKPR-UHFFFAOYSA-N
法的情報
For R&D use and/or Food Manufacture Only.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F
引火点(℃)
75 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W438700-BULK-K:
W438700-1KG-K:4548173369907
W438700-VAR-K:
W438700-SAMPLE-K:
W438700-100G-K:4548173369891
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)