Merck
693405
Sigma-Aldrich
2-ヘキシルチオフェン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16S
CAS番号:
分子量:
168.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.496
密度
0.932 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCCc1cccs1
InChI
1S/C10H16S/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11-10/h6,8-9H,2-5,7H2,1H3
InChI Key
QZVHYFUVMQIGGM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
693405-1G:
693405-BULK:
693405-VAR:
693405-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)