Merck
W6632
D-Glucose-1,2-13C2
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
別名:
Dextrose-1,2-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C4H12O6
CAS番号:
分子量:
182.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
グレード
cGMP
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥98% (CP)
光学活性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
質量シフト
M+2
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C@@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1,3+1
InChI Key
GZCGUPFRVQAUEE-SZEFTZBMSA-N
WGK
WGK 1
Jan Code
W6632-BULK:
W6632-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)