Merck
W6667
D-Glucose-2-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
別名:
Dextrose-2-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5H12O6
CAS番号:
分子量:
181.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
グレード
cGMP
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥98% (CP)
光学活性
[α]25/D +52.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O)[13C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i5+1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-UKLRSMCWSA-N
WGK
WGK 1
Jan Code
W6667-BULK:
W6667-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)