Merck
Z102458
両端ニードル
gauge 16, L 36 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122002
NACRES:
NB.03
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Cadence Science
L
36 in.
ゲージ
16
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
304 SS。一方はノンコアリングチップ、もう一方はフラットカット端です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)