Merck
Z116963
ステンレス鋼304シリンジニードル
gauge 12, L 6 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
詳細
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Cadence Science
L
6 in.
ゲージ
12
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロムめっきされた真ちゅう製ルアーハブを持つ304 SSニードル。ニードルのチップはわずかに曲げて設計されているため、セプタムに刺した時にコアリングが起こりません。
304ステンレス鋼チューブを有する標準ハブ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)