Merck
Z146145
Sigma-Aldrich
Plier-type decapper
O.D. 11 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
外径
11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Removes aluminum seals from serum bottles and vials.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)