Merck
Z177717
Scienceware® autoclavable microsample tube rack
Holds 50 x 12 mm tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
特徴
Holds 50 x 12 mm tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H18905-0001
L × W × H
25.4 cm (9⅛ in.) × 13.3 cm (5¼ in.) × 7.3 cm (2⅞ in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
長期間繰り返しご使用になれるよう設計された、2ピースラックです。1つのラックに1.5 mLチューブ(径12 mmまでのチューブ)を50本まで立てることができる、大容量の卓上ラックです。深いトレイには氷や水を多く入れることができ、長時間ご使用になれます。周りの縁は平らで、ラベルを貼るスペースが確保されています。使用時も非使用時も、安全に積み重ねることができます。部品はすべてオートクレーブ可能な頑丈なポリエステル成形で、121°C(250°C)で蒸気オートクレーブできます。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)