Merck
Z214736
ACE 316 SS stirring shaft
for flask size, 5,000 ‑ 12,000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
stainless steel
特徴
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 8074-07
L
58 cm , overall
平面端サイズ
28 cm
シャフト直径
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
内径10 mmのTrubore®ベアリング(ガラスまたはPTFE製)に使用する研磨済みシャフトです。標準のPTFEおよびSSブレードを取り付けるための取り外し可能なボタンが付属します。以下に示す撹拌器の場合はボタンなしで使用します。シャフトの長さの半分は扁平に機械加工され、シャフトの様々な位置で撹拌器の位置決めネジを配置できます。
法的情報
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)