Merck
Z259535
Sigma-Aldrich
Ace photochemical reactor vessel
Complete, capacity 500 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NC.11
メーカー/製品名
Ace Glass 786338
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Borosilicate glass. Complete unit includes vessel, sparger tube, 38 × 8 mm stirrer bar, threaded #7 nylon thermometer bushing, #50 bushing and 3 m of 4.8 mm I.D. FEP tubing.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Mini led light box L × W × H 161 mm × 135 × 44
HS120661
Mini led light box