Merck
Z273961
Sigma-Aldrich
FRIO-Temp® bottle thermometer
refrigerator, temperature -5-15 °C
別名:
refrigerator temperature measuring equipment, refrigerator thermometer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.79
使用法
refrigerator
特徴
subdivision 0.5 °C
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
HB Instruments B61004-0100
温度測定範囲
-5-15 °C
L
115 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NIST traceable Enviro-Safe thermometer with PTFE-coating in an unbreakable plastic bottle, containing clear, Enviro-Safe liquid. The enclosed thermometer accurately records temperature when equipment door is open. Bottles have both Velcro and magnetic attachments for easy installation.
法的情報
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)