Merck
Z274011
Sigma-Aldrich
FRIO-Temp® bottle thermometer
oven, temperature 20-130 °C
別名:
oven temperature measuring equipment, oven thermometer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.79
使用法
oven
特徴
subdivision 1.0 °C
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
HB Instruments B60600-1100
温度測定範囲
20-130 °C
L
145 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NIST traceable Enviro-Safe thermometer with PTFE-coating in an unbreakable plastic bottle, containing clear, Enviro-Safe liquid. The enclosed thermometer accurately records temperature when equipment door is open. Bottles have both Velcro and magnetic attachments for easy installation.
法的情報
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Easy-Read®温度計 temperature -10-150 °C, immersion level, 50 mm
Z423386
Easy-Read®温度計