Merck
Z277959
Sigma-Aldrich
デュアルスケールバイメタルサーモメーター
temperature -10-+100 °C, accuracy: 2 °F/C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.79
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
HB Instruments 9/4812
温度測定範囲
-10-+100 °C, accuracy: 2 °F/C
ステムサイズ
8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 2インチ(51mm)目盛盤
  • °C/°F目盛
  • 再較正調節機能
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)