詳細
usage autoclave thermometer
特徴
calibration
Maximum Registering
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art B60215-0000
温度測定範囲
-20 - 150 °C (0-300 F)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
H-B is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP