Merck
Z277983
デュアルスケールポケットバイメタルサーモメーター
temperature −10-100 °C, accuracy: 2 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.79
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
HB Instruments 9/2125
温度測定範囲
−10-100 °C, accuracy: 2 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 1 3/8インチ(9.525mm)目盛盤
  • °C/°F目盛
  • 5インチ(127mm)ステム
  • ステンレス鋼製
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)