特徴
CSA approved
for flask size 5 mL
メーカー/製品名
Glas-Col 100A MIC5
利用可能性
not available in EU
not available in EU
出力
12 watts
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ideal for providing precise heat control for microscale flasks. Mantles are rated less than 115V and must be used with a variable transformer.
法的情報
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)