Merck
Z411493
Sigma-Aldrich
Welch® DuoSeal®真空ポンプ
model 1405, AC/DC input 115 V AC, pumping speed 60 L/min
別名:
hydraulic vane pump, positive displacement pump, rotary vacuum pump, rotary vane pump
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105101
NACRES:
NB.79
特徴
CSA approved
gas ballast
メーカー/製品名
Welch 1405B-01
パラメーター
60 L/min pumping speed
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DuoSeal高真空ポンプは大型真空マニフォールドを使用して効果的に乾燥させるため、真空蒸留、濃縮、乾燥、および脱ガス用途に最適です。最終圧力が0.001 torr未満であるため、最も乾燥が困難なサンプルでも優れた乾燥性能を示します。ベルトドライブポンプは耐久性に優れていることで知られています。ポンプの回転数が低いため摩耗が少なく、温度が低いために油の劣化が抑えられます。油の容量が大きいため、汚染物質が希薄化されて耐用年数が延びます。
排気フィルター(カタログ番号Z412163)が必要ですが、付属していません。
Model 1400の仕様:
ポンプ速度、0.9 cfm(25 L/分)
最高真空度、1×10-4 torr
油の容量、0.62クォート(0.59 L)
必要なチューブ、内径7/16インチ(11.1125mm)
排気および吸気ネジタイプ、3/4-20
RPM、580
寸法、長さ×幅×高さ、17.8×9×12.61インチ(452.1×229×320.29mm)
重量、58ポンド(26kg)
Model 1405の仕様:
ポンプ速度、2.1 cfm(60 L/分)
最高真空度、3×10-4 torr
油の容量、0.43クォート(0.41 L)
必要なチューブ、内径7/16インチ(11.1125mm)
排気および吸気ネジタイプ、3/4-20
RPM、525
寸法、長さ×幅×高さ、5×13×18インチ(127×330×457mm)
重量、93ポンド(42kg)
法的情報
DuoSeal is a registered trademark of Gardner Denver Thomas, Inc.
Welch is a registered trademark of Gardner Denver Thomas, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)