Merck
Z515744
Sigma-Aldrich
シュレンク型ケルダール反応・保存用フラスコ
capacity 250 mL, female joint: ST/NS 14/20
別名:
schlenk flasks, schlenk tubes, storage tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
pear-shaped
single-neck
ジョイント
female joint: ST/NS14/20
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Female Joint: ST/NS & screw cap
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2 mmガラス製ストップコック。側管にセプタムを付けることができます(Z565695またはZ565679使用)。空気および湿気に不安定な試薬を小スケールで操作するために設計されています。熱可塑性のスクリュー式キャップ、Vitonの Oリング付き、140°Cまで耐用。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)