Merck
Z530387
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head
Joints: ST/NS 14/20 (2), thermometer joint: ST/NS 10/18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS14/20 (2)
浸漬深度
50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vigreux indents prevent bumping of fine or lightweight column packing into the condenser or fraction cutter when column is flooded.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)