Merck
Z530395
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head
thermometer joint: ST/NS 10/18, Joints: ST/NS 19/22 (2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS19/22 (2)
浸漬深度
50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Vigreux indents prevent bumping of fine or lightweight column packing into the condenser or fraction cutter when column is flooded.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)