Merck
Z556807
Sigma-Aldrich
Aldrich® chain Benchclamp
size S, standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.35
サイズ
S
L ×直径
127 mm × 13 mm , arm
最大口開き
35-170 mm
ロッドL
14.2 cm , extension
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロムメッキ済み真ちゅう鎖付きの耐食ニッケルメッキ仕上げ。大きいか不規則な形状の物体を、堅くかつ穏やかに実験室のフレームやロッドに固定します。回しやすい大型調整ノブにより迅速な着脱が可能な鎖接続。
注:クランプをフレームまたは他の装置に付けるための追加のクランプホルダーが必要です。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)