Merck
Z561207
Accu-Safe bottle thermometer
temperature -5-15 °C, Refrigerator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.79
詳細
Bottle liquid Ethylene Glycol
特徴
subdivision 0.5 °C
メーカー/製品名
Thermco Products, Inc. ACCR0201S
温度測定範囲
-5-15 °C
L
125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
破損に強いプラスチック製の角形ボトルに液体を入れ、そこに温度計を差し込んでいます。温度計の周囲に液体が存在するため、ドアを開閉する装置の内部でも正確な測定が可能です。温度計はアルコール式で、全体に焼鈍処理がされており、また安全のためPTFEでコーティングされています。米国立標準技術研究所(NIST)の標準物質により検査されています。ボトルは側面に2個の磁石を備えており、装置の壁面やドアに固定しておくことができます。場所を取ったり、破損したりするおそれはありません。
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)