Merck
Z561541
Thermco® 浸没線付温度計
temperature -20-150 °C, immersion L 150 mm, glass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.79
詳細
spirit-filled
特徴
subdivision 1.0 °C
メーカー/製品名
Thermco Products, Inc.
温度測定範囲
-20-150 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Extended immersion for deep flasks or kettles.
法的情報
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)