Merck
Z561436
Thermco® すりガラスジョイント精密温度計
temperature -10-150 °C, immersion L 50 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.79
ジョイント
joint ST/NS10/30
詳細
spirit-filled
特徴
subdivision 1.0 °C
メーカー/製品名
Thermco Products, Inc.
温度測定範囲
-10-150 °C
L
300 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Easy-Read®温度計 temperature -10-150 °C, immersion level, 50 mm
Z423386
Easy-Read®温度計
Easy-Read®温度計 temperature -10-260 °C, immersion level, 76 mm
Z423513
Easy-Read®温度計