Merck
Z645222
IKA® M 22 hard metal cutter
M 22 hard metal cutter, tungsten carbide, 1/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.74
物質
tungsten carbide
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 521800
適合性
suitable for (hard materials up to Mohs hardness 9)
詳細
Note: Made of tungsten carbide for hard materials up to Mohs hardness 9.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)