Merck
Z682217
Aldrich® 受けフラスコアダプター
joint: ST/NS 29/42, fits Büchi® models R-200/R-205
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS29/42
メーカー/製品名
Büchi equivalent, 40617
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
レシービングフラスコのアダプターは、Buchi®エバポレーターR-200/205型用コンデンサーアセンブリ"C"、"CR"、 "A"および "V" にフィットします。アダプタークリップは付属していません。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)