Merck
Z742270
DURAN® Bottle Top Vacuum Filter Funnels
capacity 500 mL, thread for GL 45, polyethersulfone membrane, pore size 0.1 μm, filter diam. 90 mm, sterile
別名:
292702818
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
polyethersulfone membrane
無菌性
sterile
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
DURAN® 292702818
キャパシティ
500 mL
直径
90 mm
フィルタ直径
90 mm
ポアサイズ
0.1 μm pore size
フィッティング
thread for GL 45
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed for sterilization or clarification of aqueous cell culture media. Supplied as a filter funnel only unit for use with the Duran TILT (with GL 45 thread adaptor) or 45 mm media bottles. Comes in three different asymmetric pore sizes (0.1 um, 0.2 um, 0.45 um). Raised molded graduation marks for easy volume reading. Manufactured in a clean room form non-cytotoxic materials. Supplied sterile.
その他情報
Requires Z742267use with DURAN TILT media bottles.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)