Merck
Z742515
Block for digital dry bath and MyBlock
Holds 48 x 0.2 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.77
特徴
Holds 48 x 0.2 mL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BSW02
テクニック
PCR: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
法的情報
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)