詳細
ART® barrier tips use the property of a self-sealing barrier and trap contaminating aerosols and liquids. This provides protection from contamination. ART barrier tips are generally used to pipette radioactive samples. It is used in nucleic amplification procedures or any applications where critical sample handling is essential.
特徴および利点
- RNase, DNase, and Pyrogen free
- Ecologically friendly
- Effective reloading
- New hinged covers
- Space-saving design
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)