Merck
Z743696
ART® Barrier Tip
ART 1000 SoftFit, size 1000 μL, individually wrapped, sterile
別名:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
メーカー/製品名:
Molecular BioProducts 2279IW
サイズ:
1000 μL
無菌性:
sterile
特徴:
individually wrapped
ART 1000 SoftFit
包装:
pkg of 500 ea
無菌性
sterile
特徴
individually wrapped
ART 1000 SoftFit
包装
pkg of 500 ea
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 2279IW
テクニック
PCR: suitable
サイズ
1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)