詳細
cholest-5-en-3β,7α-diol
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (700034P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700034P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (700034P-50mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-25,28-29H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
OYXZMSRRJOYLLO-RVOWOUOISA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- 胆汁酸の合成、調節、および認知症: メタボロミクス、トランスクリプトミクス、および薬物疫学研究。: この研究では、メタボロミクス、トランスクリプトミクス、および薬物疫学を統合した包括的なアプローチを通じて、胆汁酸代謝と認知症の関係を調査しました。この研究結果は、胆汁酸合成の変化が認知症の発症に関連している可能性があることを示唆しています(Varma et al., 2021)。
WGK
WGK 3
Jan Code
700034P-50MG:
700034P-BULK:
700034P-VAR:
700034P-5MG:
700034P-10MG:
試験成績書(COA)