Merck
700061P
Avanti
24(S)-ヒドロキシコレステロール
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5-コレステン-3β,24-ジオール; 24-ヒドロキシコレスト-5-エン-3-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H46O2
CAS番号:
分子量:
402.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
詳細
cholest-5-ene-3β,24(S)-diol
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700061P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700061P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CC[C@H](O)C(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)25(29)11-6-18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
IOWMKBFJCNLRTC-XWXSNNQWSA-N
詳細
24(S)-ヒドロキシコレステロール(24HC)は、酵素コレステロール24-ヒドロキシラーゼ(CYP46A1)の作用により、脳樹状突起内のコレステロールから合成されます。肝臓で異化されて胆汁酸になります。
アプリケーション
24(S)-ヒドロキシコレステロールは以下の内部標準物質として使用されています。
  • 超高速液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(UHPLC-MS/MS)
  • 結腸直腸腫瘍サンプルから得られた27-ヒドロキシコレステロールの定量のためのタンデム質量分析(LC-MS/MS)を備えた液体クロマトグラフィー
  • タンデム質量分析を備えた液体クロマトグラフィー(LC MS/MS)によるヒト血漿ステロールの定量
生物化学的/生理学的作用
24(S)-ヒドロキシコレステロール(24HC)のレベルの上昇が、肝臓の炎症と線維症で報告されています。これは、N-メチル-D-アスパラギン酸受容体(NMDAR)調節物質です。24HCのレベルは、アルツハイマー病(AD)や多発性硬化症などの病理だけでなく、脳の発達の指標になる可能性があります。′コレステロール24-ヒドロキシラーゼ(CYP46A1)遺伝子の多型は、24HCレベルと毒性の上昇につながります。24HCは、アポトーシスおよびネクロプトーシスのメディエーターです。24HCのレベルの上昇は、肝臓の炎症と線維症で報告されています。
包装
5 mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(700061P-1 mg)
5 mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(700061P-5 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700061P-5MG:
700061P-VAR:
700061P-BULK:
700061P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
24S-hydroxycholesterol and 25-hydroxycholesterol differentially impact hippocampal neuronal survival following oxygen-glucose deprivation
Sun MY, et al.
PLoS ONE, 12(3) (2017)
The acidic pathway of bile acid synthesis: Not just an alternative pathway
Pandak WM and Kakiyama G
Liver research (2019)
A validated liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the quantitative determination of 4beta-hydroxycholesterol in human plasma
van de Merbel NC, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 55(5), 1089-1095 (2011)
Quantitative detection of free 24S-hydroxycholesterol, and 27-hydroxycholesterol from human serum
Bandaru VVR and Haughey NJ
BMC Neuroscience, 15(1), 137-137 (2014)
24S-hydroxycholesterol and 25-hydroxycholesterol differentially impact hippocampal neuronal survival following oxygen-glucose deprivation
Sun MY, et al.
Testing, 12(3) (2017)