Merck
700073P
Avanti
T-MAS
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
14-norlanosterol; 4,4-ジメチルザイモステロール; T-MAS; 110892, 4,4-ジメチルコレスト-8(9),24-ジエン-3β-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H48O
CAS番号:
分子量:
412.69
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
詳細
4,4-dimethyl-cholest-8(9),24-dien-3β-ol
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700073P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C)C)(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h9,20,22-23,25-26,30H,8,10-18H2,1-7H3/t20-,22-,23+,25+,26+,28-,29-/m1/s1
InChI Key
CHGIKSSZNBCNDW-QGBOJXOESA-N
詳細
14-デメチル-ラノステノールは、コレステロール生合成の中間体として作用します。卵母細胞の減数分裂を促進するのにも使用されます。14-デメチル-ラノステノールは、卵丘膨張を修飾します。
アプリケーション
14-デメチル-ラノステノールは、癌細胞の生存能を低下させ、エルロチニブに対する癌細胞の感受性を高めるために使用されています。
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(700073P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700073P-VAR:
700073P-BULK:
700073P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yen and Jaffe's Reproductive Endocrinology: Physiology, Pathophysiology, and Clinical Management (2009)
The chemistry of the vitamins (1965)
Targeting C4-demethylating genes in the cholesterol pathway sensitizes cancer cells to EGF receptor inhibitors via increased EGF receptor degradation
Sukhanova A, et al.
Cancer Discovery, 3(1), 96-111 (2013)