Merck
700077P
Avanti
FF-MAS
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
4,4-ジメチル-5α-コレスタ-8,14,24-トリエン-3β-オール; 卵胞液減数分裂活性化ステロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H46O
CAS番号:
分子量:
410.67
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700077P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
InChI
1S/C29H46O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h9,13,20,22,25-26,30H,8,10-12,14-18H2,1-7H3/t20-,22-,25+,26+,28-,29-/m1/s1
InChI Key
LFQXEZVYNCBVDO-PBJLWWPKSA-N
詳細
卵胞液減数分裂活性化ステロール(FF-MAS)は、すべての細胞に存在するコレステロール生合成経路の中間体であり、卵母細胞に減数分裂を再開するように指示する生理的シグナルである場合があります。
アプリケーション
FF-MASは以下の用途に使用されています:
  • オリゴデンドロサイト前駆細胞(OPC)のステロールのプロファイルを示すためのガスクロマトグラフィー/質量分析(GC/MS)における標準品として
  • 癌細胞の生存率に与える影響を試験するためのダルベッコの(Dulbecco′s)改変イーグル培地(DMEM)培地栄養補助剤として
  • LXRβを過剰発現している扁平上皮癌SCC61細胞へのその効果を評価するために
生物化学的/生理学的作用
14-デメチル-14-デヒドロラノステロール(FF-MAS)は、最初に女性の卵胞液中で同定され、卵母細胞の核成熟に重要な役割を果たしています。FF-MASのレベルは、チトクロームP450ファミリー27サブファミリーAメンバー1により調節される可能性があります。FF-MASを卵母細胞に補給すると、着床前に起こりやすい減数分裂成熟が促進されます。しかし、FF-MASは溶解度が低く、速やかにコレステロールに代謝されます。
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(700077P-1 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
700077P-1MG:
700077P-VAR:
700077P-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A synthetic analogue of meiosis-activating sterol (FF-MAS) is a potent agonist promoting meiotic maturation and preimplantation development of mouse oocytes maturing in vitro
MarinB, et al.
Human Reproduction, 19(10), 2340-2344 (2004)
Autoregulation of cholesterol synthesis: Physiologic and pathophysiologic consequences
Fakheri RJ and Javitt NB
Steroids, 76(3), 211-215 (2011)
Diverse Chemical Scaffolds Enhance Oligodendrocyte Formation by Inhibiting CYP51, TM7SF2, or EBP
Allimuthu D, et al.
Cell Chemical Biology, 26(4), 593-599 (2019)
Robert J Fakheri et al.
Steroids, 76(3), 211-215 (2010-10-19)
Autoregulation of cholesterol synthesis focuses on the 19 metabolic steps from lanosterol to cholesterol. Although synchronization of their rates of synthesis in all tissues was the paradigm, a known exception occurs in the ovary where a local increase in a
Two syntheses of FF-MAS
Blume T, et al.
Organic Letters, 5(11), 1837-1839 (2003)