安全性情報
700359P
Avanti
PhotoClick Cholesterol II
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
3ß-hydroxy-6-diazirinyl-5α-cholestan-27(28)-yne
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H44N2O
分子量:
424.66
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 x 100 μg (700359P-100UG)
pkg of 1 x 250 μg (700359P-250UG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (700359P-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (700359P-250UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700359P-VAR:
700359P-250UG:
700359P-100UG:
試験成績書(COA)