安全性情報
810127C
Avanti
18:1 NBD Lyso PE
Avanti Research - A Croda Brand 810127C
別名:
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H50N5O10P
CAS番号:
分子量:
659.71
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810127C-500ug)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810127C
濃度
0.5 mg/mL (810127C-500ug)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
18:1 NBD Lyso PE is a fluorescent analog used as a phospholipid marker.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810127C-500ug)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810127C-500UG:4548173350653
810127C-VAR:
810127C-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mitochondria: One of the origins for autophagosomal membranes?
Luo S, et al.
Mitochondrion, 9(4), 227-231 (2009)