アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810609C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 810609C
濃度
1 mg/mL (810609C-1mg)
脂質タイプ
phospholipids
ESR probes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
16:0-18:1 Tempo PC is a stable isotope and acts as an erythrocyte sedimentation rate (ESR) probe.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810609C-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810609C-VAR:
810609C-BULK:
810609C-1MG:4548174020029
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)