アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (830843C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (830843C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 830843C
濃度
10 mg/mL (830843C-25mg)
25 mg/mL (830843C-500mg)
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C23H45O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-22(24)29-19-21(20-30-32(26,27)28)31-23(25)18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h21H,3-20H2,1-2H3,(H2,26,27,28);/q;+1/p-1/t21-;/m1./s1
InChI Key
YVHWEENUNNUSBE-ZMBIFBSDSA-M
詳細
アプリケーション
It may be used:
- as a component in the lipid bilayer to study how lipid geometry acts in coat protein I (COPI) vesicle fission
- to study its effects on intracellular Ca2+ concentration ([Ca2+]i) in C6 rat glioma and L2071 mouse fibroblast cells
- to activate protein kinase C (PKC) in chinese hamster ovary (CHO) cells
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
830843C-BULK:
830843C-VAR:
830843C-500MG:4548173348469
830843C-25MG:4548173348452
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)