Merck
840492C
Avanti
22:6 PG
Avanti Research - A Croda Brand 840492C
別名:
1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H74O10PNa
CAS番号:
分子量:
889.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840492C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (840492C-100mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840492C
濃度
10 mg/mL (840492C-25mg)
25 mg/mL (840492C-100mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OCC(O)CO
InChI
1S/C50H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-49(53)57-45-48(46-59-61(55,56)58-44-47(52)43-51)60-50(54)42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5-8,11-14,17-20,23-26,29-32,35-38,47-48,51-52H,3-4,9-10,15-16,21-22,27-28,33-34,39-46H2,1-2H3,(H,55,56);/q;+1/p-1/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-,37-35-,38-36-;/t47?,48-;/m1./s1
InChI Key
LUJLIUULIHKZSH-LJVBEQEHSA-M
詳細
22:6 PG or 1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] is a sodium salt of glycerophospholipid, with substitution of two chains of docosahexaenic acid at the sn-1 and sn-2 positions and phospho-rac-(1-glycerol) at the sn-3 position of the glycerol backbone.
アプリケーション
22:6 PG or 1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt) has been used as a lipid standard to optimize the liquid chromatography mass spectroscopy (LC-MS) method conditions.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840492C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840492C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840492C-BULK:
840492C-25MG:4548173371894
840492C-VAR:
840492C-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Mónica Narváez-Rivas et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 123-134 (2016-03-02)
The goal of untargeted lipidomics is to have high throughput, yet comprehensive and unambiguous identification and quantification of lipids. Novel stationary phases in LC separation and new mass spectrometric instruments capable of high mass resolving power and faster scanning rate