Merck
840500C
Avanti
16:0-22:6 PG
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
別名:
1-hexadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H74O10PNa
CAS番号:
分子量:
817.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840500C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840500C
濃度
10 mg/mL (840500C-25mg)
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C44H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-44(48)54-42(40-53-55(49,50)52-38-41(46)37-45)39-51-43(47)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17-18,20-21,24,26,30,32,41-42,45-46H,3-4,6,8-10,12,14-16,19,22-23,25,27-29,31,33-40H2,1-2H3,(H,49,50);/q;+1/p-1/b7-5-,13-11-,18-17-,21-20-,26-24-,32-30-;/t41?,42-;/m1./s1
InChI Key
PPLIUYJYDZUMAR-DDKPFXSLSA-M
詳細
16:0-22:6 PG or 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) is a sodium salt of glycerophospholipid, with substitution of palmitic acid, docosahexaenic acid and phospho-rac-(1-glycerol) at the sn-1, sn-2 and sn-3 positions respectively, in the glycerol backbone. Phosphatidylglycerol (PG) is an anionic lipid, enriched in several bacterial membranes. It is present in animal tissues, mainly in the lung surfactant.
生物化学的/生理学的作用
Phosphatidylglycerol (PG) is useful in preparing nanoliposomes.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840500C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840500C-BULK:
840500C-VAR:
840500C-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Analysis of complex lipidomes
Medical Applications of Mass Spectrometry, 223-249 (2008)
Pulmonary Surfactant Trafficking and Homeostasis
Lung Epithelial Biology in the Pathogenesis of Pulmonary Disease, 59-75 (2017)
Nanoparticles: A novel approach to target tumors
Nano- and Microscale Drug Delivery Systems, 113-129 (2017)
Analysis of complex lipidomes
Medical Applications of Mass Spectrometry, 223-249 (2008)