アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840512C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (840512C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840512C
濃度
10 mg/mL (840512C-25mg)
25 mg/mL (840512C-500mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H73O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(38)42-33-35(34-44-46(40,41)43-6-3)45-37(39)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h35H,4-34H2,1-3H3,(H,40,41);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
InChI Key
MAGNEPCJIVJZIK-RUQJKXHKSA-M
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- as an internal standard in liquid chromatography−mass spectrometry (LC-MS) analysis of PEth in human whole blood
- as an internal standard to spike blood samples for in liquid chromatography high-resolution mass spectrometry (LC−HRMS) analysis
- as a standard in calibration curve generation and validation of ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC-ESI-MS/MS)
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840512C-BULK:
840512C-VAR:
840512C-500MG:
840512C-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)