アッセイ
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (855810P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (855810P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (855810P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 855810P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
リゾホスファチジルコリン(LPC)は生物活性のある炎症誘発性脂質であり、極性の頭にコリン基を有します。病理学的反応により生成します。
アプリケーション
26:0 リゾPCは、C26:0-リゾホスファチジルコリン(LPC)抽出の内部標準として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
リゾホスファチジルコリン(LPC)は、プロテインキナーゼC、細胞外シグナル調節キナーゼ、プロテインチロシンキナーゼなど多くの二次メッセンジャーを誘導します。LPCは、内皮細胞、平滑筋細胞、単球、マクロファージ、およびT-細胞など異なる細胞種においてさまざまな生物学的機能を変化させます。LPCはアテローム性動脈硬化症および炎症性疾患に関係しています。
包装
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(855810P-10 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(855810P-25 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(855810P-5 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
855810P-5MG:
855810P-25MG:
855810P-BULK:
855810P-10MG:
855810P-VAR:
試験成績書(COA)
Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics (2020-04-21)
To develop a multiplexed assay for the newborn screening of lysosomal storage disorders and additional inborn errors in a flexible, comprehensive, and affordable manner to keep up with the expansion of the newborn screening panel. Ultraperformance liquid chromatography-tandem mass spectrometry
A thyroid hormone-based strategy for correcting the biochemical abnormality in X-linked adrenoleukodystrophy
Endocrinology, 158(5), 1328-1338 (2017)
Analysis of phospholipid species in rat peritoneal surface layer by liquid chromatography/electrospray ionization ion-trap mass spectrometry
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1761(7), 667-676 (2006)
Autophagy, 13(5), 868-884 (2017-05-20)
Peroxisome biogenesis disorders (PBDs) are metabolic disorders caused by the loss of peroxisomes. The majority of PBDs result from mutation in one of 3 genes that encode for the peroxisomal AAA ATPase complex (AAA-complex) required for cycling PEX5 for peroxisomal
Role of lysophosphatidylcholine (LPC) in atherosclerosis
Current Medicinal Chemistry, 14(30), 3209-3220 (2007)