Merck
857458M
Avanti
16:0 aldehyde
Avanti Research - A Croda Brand 857458M, methylene chloride solution
別名:
hexadecanal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H32O
CAS番号:
分子量:
240.42
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>90% (contains dimer, trimer, tetramer, TLC)
形状
methylene chloride solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (857458M-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 857458M
濃度
1 mg/mL (857458M-1mg)
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC([H])=O
InChI
1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h16H,2-15H2,1H3
InChI Key
NIOYUNMRJMEDGI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
16:0 aldehyde has been used as a component of aqueous buffer to study its enzyme activity on Hfd1p, aldehyde dehydrogenase (ALDH3A1) and ALDH3A2 enzymology.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857458M-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
857458M-1MG:
857458M-BULK:
857458M-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mitochondrial protein functions elucidated by multi-omic mass spectrometry profiling
Stefely JA, et al.
Nature Biotechnology, 34(11), 1191-1191 (2016)
Jonathan A Stefely et al.
Nature biotechnology, 34(11), 1191-1197 (2016-11-01)
Mitochondrial dysfunction is associated with many human diseases, including cancer and neurodegeneration, that are often linked to proteins and pathways that are not well-characterized. To begin defining the functions of such poorly characterized proteins, we used mass spectrometry to map