Merck
860637P
Avanti
Galactosyl(β) Sphingosine-d5
Avanti Research - A Croda Brand 860637P, powder
別名:
D-ガラクトシル-β1-1′-D-エリトロ-スフィンゴシン-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H42D5NO7
CAS番号:
分子量:
466.66
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.12
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860637P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860637P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
関連するカテゴリー
アプリケーション
ガラクトシル(β)スフィンゴシン-d5は、液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法によるマウス小脳抽出物中のガラクトシルスフィンゴシン定量の内部標準物質として用いられています。
生物化学的/生理学的作用
ガラクトシルスフィンゴシンはサイコシンとしても知られており、オリゴデンドロサイトを含むさまざまなタイプの細胞にアポトーシスを誘導する能力があります。有毒な代謝物です。ガラクトセレブロシダーゼ(GALC)の欠損によってこの細胞傷害性スフィンゴ脂質が大脳に蓄積すると、クラッベ病が発症します。
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(860637P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860637P-1MG:
860637P-VAR:
860637P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Jacqueline A Hawkins-Salsbury et al.
Journal of lipid research, 54(12), 3303-3311 (2013-09-06)
Globoid cell leukodystrophy (GLD) is a neurological disease caused by deficiency of the lysosomal enzyme galactosylceramidase (GALC). In the absence of GALC, the cytotoxic glycosphingolipid, psychosine (psy), accumulates in the nervous system. Psychosine accumulation preferentially affects oligodendrocytes, leading to progressive
Victoria Schiffer et al.
PloS one, 15(1), e0227077-e0227077 (2020-01-14)
Gaucher disease is caused by a deficiency in glucocerebrosidase that can result in non-neuronal as well as neuronal symptoms. Common visceral symptoms are an increased organ size, specifically of the spleen, and glucosylceramide as well as glucosylsphingosine substrate accumulations as
Catherine O'Sullivan et al.
Journal of cell science, 128(21), 3878-3887 (2015-09-12)
Globoid cell leukodystrophy (Krabbe disease) is a rare infantile neurodegenerative disorder. Krabbe disease is caused by deficiency in the lysosomal enzyme galactocerebrosidase (GALC) resulting in accumulation, in the micromolar range, of the toxic metabolite galactosylsphingosine (psychosine) in the brain. Here