安全性情報
860766P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-hexadecanoyl-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C52H99NO4
分子量:
802.35
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (860766P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](NC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
アプリケーション
Lipids research
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860766P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
860766P-5MG:
試験成績書(COA)